Learn More
Cytiva Filtri per siringhe in PTFE da 4 e 13 mm Puradisc
Con membrana idrofobica chimicamente stabile e inerte. I filtri per siringa in PTFE Whatman™ Puradisc da 13 mm vengono utilizzati principalmente per la filtrazione di campioni non acquosi.
Marca: Cytiva 6783-1304
658.24 EUR valido fino al 2024-05-06
Usa il codice promo "21711" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.48692kg
Descrizione
Employs a hydrophobic membrane that is chemically stable and inert. Whatman™ Puradisc 13mm PTFE Syringe Filters are mainly used for filtration of non-aqueous samples.
- Excellent resistance to all organic solvents
- Polypropylene-housed filters
- Female Luer Lock inlet
- Male Luer outlet
- Nonsterile
- Autoclavable
- For samples up to 10mL
- Filter area: 1.3cm2
- Hold-up volume (with air purge) of ≤25μL
Specifica
Puradisc 13 mm Polytetrafluoroethylene Syringe Filter, 0.45 μm, nonsterile (500 pcs) | |
0.45 μm | |
1.3 cm quadrati | |
Polipropilene | |
Luer maschio | |
Confezione da 500 | |
Fino a 10 ml | |
13 mm |
Politetrafluoroetilene (PTFE) | |
Non-sterile | |
≤25 μl | |
Luer-Lock femmina | |
5.2 bar | |
Filtro per siringa | |
16.3 x 19.8 mm |