Learn More
Cytiva Filtri per siringhe in PTFE da 4 e 13 mm Puradisc
Con membrana idrofobica chimicamente stabile e inerte. I filtri per siringa in PTFE Whatman™ Puradisc da 13 mm vengono utilizzati principalmente per la filtrazione di campioni non acquosi.
Marca:  Cytiva 6766-1302
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.93000kg
Codice prodotto. 11319224
  • 2630.00€ / pezzi 2000
Spedizione stimata: 27-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Employs a hydrophobic membrane that is chemically stable and inert. Whatman™ Puradisc 13mm PTFE Syringe Filters are mainly used for filtration of non-aqueous samples.
  • Excellent resistance to all organic solvents
  • Polypropylene-housed filters
  • Female Luer Lock inlet
  • Male Luer outlet
  • Nonsterile
  • Autoclavable
  • For samples up to 10mL
  • Filter area: 1.3cm2
  • Hold-up volume (with air purge) of ≤25μL
Not recommended for aqueous samples.
Specifica
Specifica
Puradisc 13 mm Polytetrafluoroethylene Syringe Filter, 0.2 μm, nonsterile (2000 pcs)
0.2 μm
1.3 cm2
Polypropylene (PP)
Male luer
2000 Pieces
Up to 10 mL
13 mm
PTFE
Non-sterile
≤25 μL
Female luer lock
5.2 bar (75 psi)
Syringe Filter
16.3 x 19.8 mm