Learn More
Cytiva Filtri per siringhe Puradisc™ Aqua 30
Specificamente per la filtrazione di campioni ambientali prima dell'analisi di COD e DOC. I filtri per siringhe Whatman™ Puradisc™ Aqua 30 riducono al minimo il rilascio di carbonio dalla membrana in acetato di cellulosa che altrimenti causerebbe la contaminazione dei campioni.
Marca: Cytiva 10462650
1125.67 EUR valido fino al 2024-05-06
Usa il codice promo "21711" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.28000kg
Descrizione
- Low protein binding, hydrophilic cellulose acetate syringe filter media
- Prewashed cellulose acetate (CA) syringe filter for reduced organic carbon extractables
- Designed for sample preparation in support of dissolved organic carbon and chemical oxygen demand analysis
- Standard inlet and outlet luer connectors
- Larger filtration area (44% greater in comparison with 25mm), 30mm diameter
- 0.45 micron Cellulose Acetate membrane
- Membranes are prewashed to reduce organic carbon levels
- Designed for aqueous samples
Specifica
Bianco | |
0.45 μm | |
Policarbonato | |
Luer maschio | |
Filtro per siringa |
Acetato di cellulosa (CA) | |
Per la filtrazione di campioni ambientali prima dell'analisi di COD e DOC | |
Luer-Lock femmina | |
Confezione da 500 | |
30 mm |