Learn More
Cytiva Filtri per siringhe Puradisc™ Aqua 30
Specificamente per la filtrazione di campioni ambientali prima dell'analisi di COD e DOC. I filtri per siringhe Whatman™ Puradisc™ Aqua 30 riducono al minimo il rilascio di carbonio dalla membrana in acetato di cellulosa che altrimenti causerebbe la contaminazione dei campioni.
162.00€ - 1275.00€
Specifica
Codice colore | White |
---|---|
Materiale | Cellulose Acetate |
Dimensione del poro | 0.45 μm |
Da utilizzare con (applicazione) | For filtration of environmental samples prior to COD and DOC analysis |
Materiale alloggiamento | Polycarbonate |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10054267
|
Cytiva
10462656 |
50 Pack |
162.00€
pezzi 50 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
11373155
|
Cytiva
10462655 |
100 Pack |
332.00€
pezzi 100 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
10787651
|
Cytiva
10462650 |
Confezione da 500 |
1275.00€
pezzi 500 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Descrizione
- Basso legame proteico, filtro per siringa in acetato di cellulosa idrofila
- Filtro per siringa in acetato di cellulosa prelavato (CA) per un ridotto contenuto di estraibili di carbonio organici
- Progettati per la preparazione dei campioni a sostegno dell’analisi della richiesta di carbonio organico disciolto e ossigeno chimico
- Connettori standard di ingresso e uscita Luer
- Area di filtrazione più ampia (44% in più rispetto alle versioni da 25 mm), diametro 30 mm
- Membrana in acetato di cellulosa da 0.45 micron
- Le membrane sono prelavate per ridurre i livelli di carbonio organico
- Progettati per campioni acquosi
Specifica
White | |
0.45 μm | |
Polycarbonate | |
Male Luer | |
30 mm |
Cellulose Acetate | |
For filtration of environmental samples prior to COD and DOC analysis | |
Female Luer Lock | |
Syringe Filter |