Learn More
Cytiva Whatman™ Puradisc™ 13 RC Syringe Filters, 0.2μm, sterile
Whatman Puradisc syringe filters from Cytiva combine premium quality with economic efficiency. They are well suited for rapid, routine syringe filtration of samples up to 100 ml.
Marca:  Cytiva 10462940
190.95 EUR valido fino al 2024-05-06
Usa il codice promo "21711" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.19000kg
Codice prodotto. 11359334
  • 201.00€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 12-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • From the Puradisc FP 30 range
  • Eight different material options
  • Choice of 4 mm, 13 mm, and 30 mm syringe filter diameter to suit sample volume
  • Range of pore sizes for retaining a variety of particles
  • Optional sterile, medical-grade blister pack
  • Optional tube-tip format for accurate dispensing into a micro-vial
Specifica
Specifica
Autoclavable
Regenerated Cellulose
Sterile
<25 μL
Female luer lock
5.2 bar (75 psi)
Puradisc FP 13 mm RC Syringe Filter, 0.2 μm, sterile, with mini-tip (50 pcs)
0.2 μm
1.3 cm2
Pigment free polypropylene (PP)
Mini-tip
13 mm