Learn More
Cytiva Whatman™ Puradisc™ 13 RC Syringe Filters, 0.2μm, sterile
Whatman Puradisc syringe filters from Cytiva combine premium quality with economic efficiency. They are well suited for rapid, routine syringe filtration of samples up to 100 ml.
201.00€ - 204.00€
Specifica
Materiale | Regenerated Cellulose |
---|---|
Dimensione del poro | 0.2 μm |
Sterilità | Sterile |
Area di filtraggio | 1.3 cm2 |
Materiale alloggiamento | Pigment free polypropylene (PP) |
Codice del prodotto | Marca | Stile ingresso | Stile uscita | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Stile ingresso | Stile uscita | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10503642
|
Cytiva
10462945 |
Female luer lock | Male slip luer |
204.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11359334
|
Cytiva
10462940 |
Female luer lock | Mini-tip |
201.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 12-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- From the Puradisc FP 30 range
- Eight different material options
- Choice of 4 mm, 13 mm, and 30 mm syringe filter diameter to suit sample volume
- Range of pore sizes for retaining a variety of particles
- Optional sterile, medical-grade blister pack
- Optional tube-tip format for accurate dispensing into a micro-vial
Specifica
Regenerated Cellulose | |
Sterile | |
Pigment free polypropylene (PP) | |
5.2 bar (75 psi) |
0.2 μm | |
1.3 cm2 | |
Female luer lock | |
13 mm |