Learn More
Cytiva Whatman™ Quadrant Folded Filter Papers
Saves users valuable time and provides ease of use when undertaking repetitive or multiple analyses
75.55€ - 174.00€
Specifica
Formato | Folded |
---|---|
Materiale | Cellulose |
Da utilizzare con (applicazione) | Conical Filter Funnels in Repetitive or Multiple Analysis |
Quantità | 500/Pk. |
Tipo | Filter Paper |
Codice del prodotto | Marca | Grado | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Grado | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15949170
|
Cytiva
10380404 |
Grade 1 | 110 mm |
75.55€
500 confezioni |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15959170
|
Cytiva
10380405 |
Grade 1 | 125 mm |
82.85€
500 confezioni |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15969170
|
Cytiva
10380406 |
Grade 1 | 150 mm |
90.50€
500 confezioni |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15989160
|
Cytiva
10380004 |
Grade 40 | 110 mm |
125.00€
500 confezioni |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15999160
|
Cytiva
10380005 |
Grade 40 | 125 mm |
152.00€
500 confezioni |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15909170
|
Cytiva
10380006 |
Grade 40 | 150 mm |
174.00€
500 confezioni |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15919170
|
Cytiva
10380204 |
Grade 41 | 110 mm |
122.00€
500 confezioni |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15929170
|
Cytiva
10380205 |
Grade 41 | 125 mm |
152.00€
500 confezioni |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15939170
|
Cytiva
10380206 |
Grade 41 | 150 mm |
174.00€
500 confezioni |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Saves the time it takes to quadrant-fold circles to fit conical filter funnels in repetitive or multiple analysis
- Typical applications include: gravimetric analysis for numerous components in cements, clays, iron, and steel products
- A Primary Filter for separating solid matter from aqueous extracts in general soil analysis, quantitative determination of sediments in milk, and as a pure analytical grade clean-up filter for solutions prior to atomic absorption (AA) spectrometry
- Use as a high-purity filter in the collection of trace elements and radionuclides from the atmosphere
- Ashless: 0.7% ash maximum for Grades 4 to 44
- Suitable for a wide range of critical analytical filtration procedures
Specifica
Folded | |
Conical Filter Funnels in Repetitive or Multiple Analysis | |
Filter Paper |
Cellulose | |
500/Pk. |