Learn More
Cytiva Fogli e cerchi di grado qualitativo - Grado 5
Per trattenere i precipitati fini riscontrati nell'analisi clinica. La carta da filtro qualitativa Whatman™ grado 5 rappresenta un eccezionale filtro chiarificatore per sospensioni torbide e per analisi di acque e terreni.
Marca:  Cytiva 1005-125
29.19 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23266" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.12600kg
Codice prodotto. 10159180
  • 32.66€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 11-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Retains the fine precipitates encountered in chemical analysis. Whatman™ Qualitative Filter Paper - Grade 5 Circles are excellent clarifying filters for cloudy suspensions and for water and soil analysis.
These cellulose filters are used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials and for clarifying liquids. 
  • Particle Retention: 2.5μm; most retentive grade of filter series
  • Porosity: Fine
  • Filtration speed: Herzberg, 1420 sec.
  • Surface: smooth, dense
  • Slow flow rate
  • Maximum degree of fine particle filtration in the qualitative range
  • Useful for clarifying cloudy suspensions, water analysis, Buchner funnel filtration
Specifica
Specifica
Grade 5 Qualitative Filter Paper Standard Grade, circle, 125 mm
Cellulose
2.5 μm
Slow
Grade 5
Confezione da 100
Qualitative Filter Paper
125 mm
Circolari
>2.5 μm
1420 sec.
Utile per la chiarificazione di sospensioni torbide, l'analisi dell'acqua e la filtrazione con imbuto Buchner
Fine
200 μm
4.92 in.