Learn More
Cytiva Fogli e cerchi di grado qualitativo - Grado 5
Per trattenere i precipitati fini riscontrati nell'analisi clinica. La carta da filtro qualitativa Whatman™ grado 5 rappresenta un eccezionale filtro chiarificatore per sospensioni torbide e per analisi di acque e terreni.
9.65€ - 191.00€
Specifica
Formato | Circolari |
---|---|
Materiale | Cellulose |
Dimensione del poro | 2.5 μm |
Velocità di filtraggio | 1420 sec. |
Portata | Slow |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11370484
|
Cytiva
1005-042 |
42.5 mm |
9.80€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11352855
|
Cytiva
1005-055 |
55 mm |
14.20€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11362855
|
Cytiva
1005-070 |
70 mm |
14.40€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11372855
|
Cytiva
1005-090 |
90 mm |
18.60€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11382855
|
Cytiva
1005-110 |
110 mm |
23.40€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10159180
|
Cytiva
1005-125 |
125 mm |
32.66€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11302865
|
Cytiva
1005-150 |
150 mm |
39.10€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10654112
|
Cytiva
1005-185 |
185 mm |
54.20€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11322865
|
Cytiva
1005-240 |
240 mm |
85.30€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11340484
|
Cytiva
1005-320 |
320 mm |
191.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11330484
|
Cytiva
1005-325 |
25 mm |
9.65€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Retains the fine precipitates encountered in chemical analysis. Whatman™ Qualitative Filter Paper - Grade 5 Circles are excellent clarifying filters for cloudy suspensions and for water and soil analysis.
- Grado a maggiore ritenzione della serie
- Utili per la chiarificazione di sospensioni torbide, l'analisi dell'acqua e la filtrazione con imbuto Buchner
- Ritenzione delle particelle: >2.5 μm
- Porosità: sottile
- Velocità di filtrazione†: Herzberg, 1420 sec.
- Superficie: liscia, compatta
Specifica
Circolari | |
2.5 μm | |
Slow | |
Grade 5 | |
Confezione da 100 |
Cellulose | |
1420 sec. | |
Utile per la chiarificazione di sospensioni torbide, l'analisi dell'acqua e la filtrazione con imbuto Buchner | |
Fine | |
200 μm |