Learn More
Cytiva Fogli e cerchi di grado qualitativo - Grado 5
Per trattenere i precipitati fini riscontrati nell'analisi clinica. La carta da filtro qualitativa Whatman™ grado 5 rappresenta un eccezionale filtro chiarificatore per sospensioni torbide e per analisi di acque e terreni.
Marca: Cytiva 1005-090
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.70200kg
Descrizione
Retains the fine precipitates encountered in chemical analysis. Whatman™ Qualitative Filter Paper - Grade 5 Circles are excellent clarifying filters for cloudy suspensions and for water and soil analysis.
These cellulose filters are used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials and for clarifying liquids.
- Particle Retention: 2.5μm; most retentive grade of filter series
- Porosity: Fine
- Filtration speed: Herzberg, 1420 sec.
- Surface: smooth, dense
- Slow flow rate
- Maximum degree of fine particle filtration in the qualitative range
- Useful for clarifying cloudy suspensions, water analysis, Buchner funnel filtration
Specifica
Grade 5 Qualitative Filter Paper Standard Grade, circle, 90 mm | |
Cellulose | |
2,5 μm | |
Slow | |
Grade 5 | |
Confezione da 100 | |
Qualitative Filter Paper | |
90 mm |
Circolari | |
>2.5 μm | |
1420 sec. | |
Utile per la chiarificazione di sospensioni torbide, l'analisi dell'acqua e la filtrazione con imbuto Buchner | |
Fine | |
200 μm | |
3.54 in. |