Learn More
Cytiva Carte da filtro per analisi qualitativa piegate (gradi pre-pieghettati)
Per determinare e identificare i materiali con carte filtranti che forniscono una migliore portata e una maggiore capacità di carico rispetto ai filtri piegati in quattro corrispondenti. Le carte da filtro qualitative Whatman™ sono adatte per imbuti a forma conica e consentono di risparmiare sui tempi nelle analisi ripetitive o multiple.
Marca:  Cytiva 10313947
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.21420kg
Codice prodotto. 11318884
  • 42.10€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Cellulose filters are used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials. Pleated qualitative filters determine and identify materials with improved flow rate and increased loading capacity compared to equivalent quadrant folded filters.
  • Increased filter surface area increases total loading capacity and decreases overall filtration time.
  • Reduced contact between filter and funnel maintains flow rate.
  • Eliminated need to quadrant-fold filter circles to fit conical funnels saves time in repetitive or multiple analyses.
  • Pleated filters have the same technical properties as the respective filter circles.
  • Cellulose filters are used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials.
  • Pleated qualitative filters give improved flow rate and increased loading capacity compared to equivalent quadrant folded filters.
Specifica
Specifica
Grade 2555 ½ Qualitative Filter Paper Folded (Prepleated), 185 mm
Cellulose
12 μm
Medio-rapido
Grade 2555 ½
Qualitative Filter Paper
Circolari
12 μm
Approx. 55 s
Filtrazione del mosto per la determinazione dell'estratto in malto, mosto di birra, per la rimozione dell'anidride carbonica dalla birra
170 μm
185 mm