Learn More
Cytiva Carte da filtro per analisi qualitativa piegate (gradi pre-pieghettati)
Per determinare e identificare i materiali con carte filtranti che forniscono una migliore portata e una maggiore capacità di carico rispetto ai filtri piegati in quattro corrispondenti. Le carte da filtro qualitative Whatman™ sono adatte per imbuti a forma conica e consentono di risparmiare sui tempi nelle analisi ripetitive o multiple.
42.10€ - 66.67€
Specifica
Formato | Circolari |
---|---|
Materiale | Cellulose |
Particle Retention | 12 μm |
Velocità di filtraggio | Approx. 55 s |
Da utilizzare con (applicazione) | Filtrazione del mosto per la determinazione dell'estratto in malto, mosto di birra, per la rimozione dell'anidride carbonica dalla birra |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11318884
|
Cytiva
10313947 |
185 mm | 12 μm |
42.10€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11328884
|
Cytiva
10313951 |
240 mm | 12 μm |
49.30€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10559402
|
Cytiva
10313953 |
320 mm | 7 - 12 μm |
66.67€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Carta da filtro di qualità standard per precipitati fini.- Superficie filtrante aumentata per una maggiore capacità di carico totale e tempi di filtrazione complessivi inferiori.
- Contatto ridotto tra filtro e imbuto per mantenere la portata.
- Elimina la necessità di filtri circolari piegati in quadranti da inserire negli imbuti conici per risparmiare sui tempi nelle analisi ripetitive o multiple.
- Filtri pre-pieghettati con le stesse proprietà tecniche dei filtri circolari corrispondenti.
- Filtri in cellulosa usati in tecniche di analisi qualitativa per determinare e identificare i materiali.
- I filtri qualitativi pre-pieghettati offrono una portata migliorata e una maggiore capacità di carico rispetto ai filtri piegati in quadranti equivalenti.
Specifica
Circolari | |
12 μm | |
Filtrazione del mosto per la determinazione dell'estratto in malto, mosto di birra, per la rimozione dell'anidride carbonica dalla birra | |
170 μm |
Cellulose | |
Approx. 55 s | |
Grade 2555 ½ | |
Qualitative Filter Paper |