Learn More
Cytiva Whatman™ Qualitative Filter Papers- Grade 604 1/2
The choice for gravimetric analysis
Marca:  Cytiva 10312747
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.23000kg
Codice prodotto. 11353115
  • 70.60€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 27-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • High wet strength
  • High-purity hardened filter
  • Chemical-resistant to handle vacuum filtration or acid/alkali solutions
Specifica
Specifica
604 FF 185 mm 100/Pk
Cellulose
50 s
Grade 604
185 mm
Disc
25 μm
Grade 604½ Qualitative Filter Papers for coarse precipitates.
7.2 in.