Learn More
Cytiva Whatman™ Qualitative Filter Papers- Grade 604 1/2
The choice for gravimetric analysis
56.45€ - 166.00€
Specifica
Formato | Disc |
---|---|
Materiale | Cellulose |
Particle Retention | 25 μm |
Velocità di filtraggio | 50 s |
Da utilizzare con (applicazione) | Grade 604½ Qualitative Filter Papers for coarse precipitates. |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11363115
|
Cytiva
10312751 |
240 mm |
106.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11353115
|
Cytiva
10312747 |
185 mm |
70.60€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11343115
|
Cytiva
10312745 |
150 mm |
62.65€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11333115
|
Cytiva
10312744 |
125 mm |
56.45€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11373115
|
Cytiva
10312753 |
320 mm |
166.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- High wet strength
- High-purity hardened filter
- Chemical-resistant to handle vacuum filtration or acid/alkali solutions
Specifica
Disc | |
25 μm | |
Grade 604½ Qualitative Filter Papers for coarse precipitates. |
Cellulose | |
50 s | |
Grade 604 |