Learn More
Cytiva Fogli e cerchi di carta quantitativa senza ceneri 2
Per il filtraggio e la ritenzione di particelle estremamente piccole. La carta da filtro quantitativa Whatman™ grado 42 è inoltre adatta per i processi con ceneri.
Marca: Cytiva 1442-125
48.89 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.12690kg
Descrizione
Filters and retains extremely small particles. Whatman™ Quantitative Filter Paper: Grade 42 Circles are suitable for processes that require ashing.
Ashless grades are very pure filters suitable for a wide range of critical analytical filtration procedures. Whatman™ quantitative filter papers are designed for gravimetric analysis and the preparation of samples for instrumental analysis.- Ashless: 0.007% ash maximum
- Fine (2.5 μm) nominal particle retention rating, eliminates large particles that might otherwise interfere with sensitive instrumentation
- Herzberg filtration speed of 1870 s
- Commonly used as a calcium carbonate filter
Specifica
96 s/100 mL/in2 | |
Circolari | |
>2.5 μmm | |
1870 sec. | |
Alta ritenzione, per precipitati molto fini. Carico normale; limitata resistenza all'umidità. Standard di laboratorio per analisi gravimetriche delicate | |
Fine | |
200 μm | |
4.92 in. |
Grade 42 Ashless Filter Paper for Instrumental Analysis, 125 mm circle (100 pcs) | |
Cotton Linters | |
2.5 μm | |
Slow | |
Grade 42 | |
Confezione da 100 | |
Ashless | |
125 mm |