Learn More
Cytiva Fogli e cerchi di carta quantitativa senza ceneri 2
Per il filtraggio e la ritenzione di particelle estremamente piccole. La carta da filtro quantitativa Whatman™ grado 42 è inoltre adatta per i processi con ceneri.
21.35€ - 191.00€
Specifica
Velocità di flusso dell'aria | 96 s/100 mL/in2 |
---|---|
Formato | Circolari |
Materiale | Cotton Linters |
Dimensione del poro | 2.5 μm |
Velocità di filtraggio | 1870 sec. |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11352955
|
Cytiva
1442-042 |
42.5 mm |
21.35€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11340474
|
Cytiva
1442-047 |
47 mm |
28.70€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10586921
|
Cytiva
1442-055 |
55 mm |
24.10€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11372955
|
Cytiva
1442-070 |
70 mm |
24.80€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10740783
|
Cytiva
1442-090 |
90 mm |
33.85€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11392955
|
Cytiva
1442-110 |
110 mm |
47.60€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11302965
|
Cytiva
1442-125 |
125 mm |
60.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11312965
|
Cytiva
1442-150 |
150 mm |
74.30€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11322965
|
Cytiva
1442-185 |
185 mm |
109.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11332965
|
Cytiva
1442-240 |
240 mm |
173.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11330474
|
Cytiva
1442-320 |
320 mm |
191.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Filters and retains extremely small particles. Whatman™ Quantitative Filter Paper: Grade 42 Circles are suitable for processes that require ashing.
Carte quantitative con ritenzione fine- Senza ceneri: massimo 0.007%
- Ritenzione delle particelle nominale fine (2.5 μm), per rimuovere le particelle grandi che potrebbero interferire con gli strumenti più sensibili
- Velocità di filtrazione Herzberg di 1870 s
- Utilizzate comunemente per filtrare carbonato di calcio
Specifica
96 s/100 mL/in2 | |
Cotton Linters | |
1870 sec. | |
Alta ritenzione, per precipitati molto fini. Carico normale; limitata resistenza all'umidità. Standard di laboratorio per analisi gravimetriche delicate | |
Fine | |
200 μm |
Circolari | |
2.5 μm | |
Slow | |
Grade 42 | |
Confezione da 100 | |
Ashless |