Learn More
Cytiva Carte da filtro quantitative senza ceneri
Per filtrazioni analitiche critiche. Le carte quantitative  Cytiva Whatman™  sono temprate con acido, per ridurre le ceneri a un livello estremamente basso.
Marca:  Cytiva 1540-055
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02000kg
Codice prodotto. 11332865
  • 25.10€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Use as a gravimetric filter during analysis of metals in acidic or alkaline solutions and in the collection of hydroxides. Whatman™ Quantitative Filter Paper: Grade 540 Circles acid-treated surface prevents tearing during filtration and allows the user to scrape precipitates from the paper.
Whatman hardened ashless quantitative filter papers are acid-hardened to give high wet strength and chemical resistance with extremely low ash content. They are suitable for a wide range of critical filtration procedures.
  • High-purity, acid-treated cellulose lab filter paper
  • Mechanically strong 
  • Well suited for quantitative or gravimetric analysis of strongly acidic or alkaline samples
  • Extremely low ash content (0.006% ash maximum)
  • Nominal particle retention of 8 μm
  • Medium flow rate (Herzberg filtration speed 200 s)
Specifica
Specifica
13 s/100 mL/in2
Disc
>8 μmm
Analisi gravimetrica di metalli in soluzioni di acidi/alcali. Prelievo di idrossidi dopo precipitazione con alcali forti. Carico normale; elevata resistenza all'umidità.
Medio
160 μm
2.16 in.
Grade 540 Ashless General Lab Filter Paper, 55 mm circles (100 pcs)
Cotton Linters
ASTM, 55 secondi; Herzberg, 200 secondi
Grade 540
100/conf.
Hardened Ashless
5.5 cm