Learn More
Cytiva Carte da filtro quantitative senza ceneri
Per filtrazioni analitiche critiche. Le carte quantitative Cytiva Whatman™ sono temprate con acido, per ridurre le ceneri a un livello estremamente basso.
24.10€ - 223.00€
Specifica
Velocità di flusso dell'aria | 13 s/100 mL/in2 |
---|---|
Formato | Disc |
Materiale | Cotton Linters |
Particle Retention | 8 μm |
Velocità di filtraggio | ASTM, 55 seconds; Herzberg, 200 seconds |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11310514
|
Cytiva
1540-321 |
2.1 cm |
24.55€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 26-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11320514
|
Cytiva
1540-324 |
2.4 cm |
24.10€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11330514
|
Cytiva
1540-042 |
4.25 cm |
24.30€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11332865
|
Cytiva
1540-055 |
5.5 cm |
25.10€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10194111
|
Cytiva
1540-090 |
9 cm |
39.90€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10072071
|
Cytiva
1540-110 |
11 cm |
53.50€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10586161
|
Cytiva
1540-125 |
12.5 cm |
68.45€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10092081
|
Cytiva
1540-150 |
15 cm |
92.35€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11342995
|
Cytiva
1540-185 |
185 mm |
145.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11380504
|
Cytiva
1540-240 |
24 cm |
223.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Description
Use as a gravimetric filter during analysis of metals in acidic or alkaline solutions and in the collection of hydroxides. Whatman™ Quantitative Filter Paper: Grade 540 Circles acid-treated surface prevents tearing during filtration and allows the user to scrape precipitates from the paper.
- Oltre alla carta di filtraggio veloce di grado 541, la gamma temprata e senza ceneri del settore Life Sciences di Cytiva comprende il grado 540 generico e il grado 542 per la ritenzione di particelle fini.
- Tutti e tre i gradi della carta sono appropriati per l'uso in analisi gravimetrica con acidi forti e campioni di alcali
Specifications
13 s/100 mL/in2 | |
Cotton Linters | |
ASTM, 55 seconds; Herzberg, 200 seconds | |
Grade 540 | |
100/Pk. | |
Hardened Ashless |
Disc | |
8 μm | |
Frequently used in the gravimetric analysis of metals in acid/alkali solutions and in collecting hydroxides after precipitation by strong alkalis. | |
Medium | |
160 μm |