Learn More
Cytiva Carte da filtro quantitative - Grado 542
Per filtrazioni analitiche critiche. Le carte quantitative  Cytiva Whatman™  sono temprate con acido, per ridurre le ceneri a un livello estremamente basso.
Marca:  Cytiva 1542-185
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.26000kg
Codice prodotto. 11390534
  • 134.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 27-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Enables high retention of fine particles in chemically harsh conditions. Whatman™ Quantitative Filter Papers: Grade 542 Circles are well suited for use in capturing fine precipitates in applications such as metal determinations and hydroxide collection.
Whatman hardened ashless quantitative filter papers are acid-hardened to give high wet strength and chemical resistance with extremely low ash content. They are suitable for a wide range of critical filtration procedures. 
  • High retention of fine precipitates in applications such as metal determinations and hydroxide collection
  • Collection of trace elements and radionuclides from the atmosphere
  • Nominal particle retention rating of 2.7 μm
  • Herzberg filtration speed of 2510 s
  • Extremely low ash content (0.006% ash maximum)
Specifica
Specifica
64 s/100 mL/in2
Disc
>2.7 μmm
Determinazioni gravimetriche dei metalli. Trattiene particelle fini in condizioni impegnative. Carico normale; elevata resistenza all'umidità.
Fine
150 μm
7.28 in.
Grade 542 Ashless Fine Precipitate FIlter, 185 mm circles (100 pcs)
Cotton Linters
ASTM, 250 secondi; Herzberg, 2510 secondi
Grade 542
100/conf.
Hardened Ashless
18.5 cm