Learn More
Cytiva Carte da filtro quantitative - Grado 542
Per filtrazioni analitiche critiche. Le carte quantitative Cytiva Whatman™ sono temprate con acido, per ridurre le ceneri a un livello estremamente basso.
26.70€ - 134.00€
Specifica
Velocità di flusso dell'aria | 64 s/100 mL/in2 |
---|---|
Formato | Disc |
Materiale | Cotton Linters |
Particle Retention | >2.7 μmm |
Velocità di filtraggio | ASTM, 250 secondi; Herzberg, 2510 secondi |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11333005
|
Cytiva
1542-055 |
5.5 cm |
26.70€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11343005
|
Cytiva
1542-070 |
7 cm |
27.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10797602
|
Cytiva
1542-090 |
9 cm |
40.05€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11360534
|
Cytiva
1542-110 |
11 cm |
53.50€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11370534
|
Cytiva
1542-125 |
12.5 cm |
68.45€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10317821
|
Cytiva
1542-150 |
15 cm |
92.35€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11390534
|
Cytiva
1542-185 |
18.5 cm |
134.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Enables high retention of fine particles in chemically harsh conditions. Whatman™ Quantitative Filter Papers: Grade 542 Circles are well suited for use in capturing fine precipitates in applications such as metal determinations and hydroxide collection.
- Oltre alla carta di filtraggio veloce di grado 541, la gamma temprata e senza ceneri del settore Life Sciences di Cytiva comprende il grado 540 generico e il grado 542 per la ritenzione di particelle fini.
- Tutti e tre i gradi della carta sono appropriati per l'uso in analisi gravimetrica con acidi forti e campioni di alcali
Specifica
64 s/100 mL/in2 | |
Cotton Linters | |
ASTM, 250 secondi; Herzberg, 2510 secondi | |
Grade 542 | |
100/conf. | |
Hardened Ashless |
Disc | |
>2.7 μmm | |
Determinazioni gravimetriche dei metalli. Trattiene particelle fini in condizioni impegnative. Carico normale; elevata resistenza all'umidità. | |
Fine | |
150 μm |