Learn More
Cytiva Carta filtrante al quarzo grado QM-A
Per numerose applicazioni di filtrazione di campioni di aria, compresi gas acidi, ciminiere, scarichi e aerosol. I filtri per il campionamento dell'aria in quarzo Whatman™ sono numerati in successione secondo gli standard EPA (Environmental Protection Agency) degli Stati Uniti e sono adatti per numerose applicazioni.
Marca: Cytiva 1851-047
264.19 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.07380kg
Descrizione
Used in many air sampling filter applications, including sampling of acidic gases, stacks, flues, and aerosols. Whatman™ Quartz Air Sampling Filters are sequentially numbered according to U.S. Environmental Protection Agency (EPA) standards and are suitable for most applications.
- Temperature resistant up to 500°C
- Binder-free
- High loading capacity
- Fast flow rates (air flow rate 6.4 s/100 ml/in2)
- Used in many air sampling filter applications, including sampling of acidic gases, stacks, flues, and aerosols
- Filters are suitable for PM-10 sampling and analysis
Specifica
6.4 sec./100ml/pollici2 | |
Circolare | |
Campionamento dell'aria in gas acidi, canne fumarie, camini e aerosol | |
100/Pk. | |
475 μm | |
N.D. | |
1.4 pollici | |
47 mm |
85 g/m2 | |
Quarzo | |
Grade QM-A | |
Circle | |
Air Sampling Filter | |
N/A | |
4.7 cm |