Learn More
Cytiva Carta filtrante al quarzo grado QM-A
Per numerose applicazioni di filtrazione di campioni di aria, compresi gas acidi, ciminiere, scarichi e aerosol. I filtri per il campionamento dell'aria in quarzo Whatman™ sono numerati in successione secondo gli standard EPA (Environmental Protection Agency) degli Stati Uniti e sono adatti per numerose applicazioni.
244.00€ - 875.00€
Codice del prodotto | Marca | Diametro filtro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro filtro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11330624
|
Cytiva
1851-025 |
25 mm |
244.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11303345
|
Cytiva
1851-101 |
101.6 mm |
530.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11313355
|
Cytiva
1851-085 |
85 mm |
585.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11393345
|
Cytiva
1851-050 |
50 mm |
356.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11343345
|
Cytiva
1851-082 |
82 mm |
451.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11383345
|
Cytiva
1851-150 |
150 mm |
875.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11353345
|
Cytiva
1851-090 |
90 mm |
595.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11393335
|
Cytiva
1851-045 |
45 mm |
310.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11373345
|
Cytiva
1851-118 |
118 mm |
760.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11313345
|
Cytiva
1851-032 |
32 mm |
269.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11340624
|
Cytiva
1851-037 |
37 mm |
279.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10455211
|
Cytiva
1851-047 |
47 mm |
318.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11323345
|
Cytiva
1851-055 |
55 mm |
365.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Used in many air sampling filter applications, including sampling of acidic gases, stacks, flues, and aerosols. Whatman™ Quartz Air Sampling Filters are sequentially numbered according to U.S. Environmental Protection Agency (EPA) standards and are suitable for most applications.
- Resistenti a temperature fino a 500 °C
- Senza leganti
- Elevata capacità di carico
- A portata rapida (portata dell'aria 6.4 s/100 ml/in2)
- Per numerose applicazioni di filtrazione dei campioni di aria, compreso il campionamento di gas acidi, ciminiere, scarichi e aerosol
- Filtri per il campionamento e l'analisi di PM-10
Specifica
Circle | |
Grade QM-A |