Learn More
Cytiva Carta filtrante al quarzo grado QM-A
Per numerose applicazioni di filtrazione di campioni di aria, compresi gas acidi, ciminiere, scarichi e aerosol. I filtri per il campionamento dell'aria in quarzo Whatman™ sono numerati in successione secondo gli standard EPA (Environmental Protection Agency) degli Stati Uniti e sono adatti per numerose applicazioni.
Marca:  Cytiva 1851-055
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01100kg
Codice prodotto. 11323345
  • 365.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 15-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Used in many air sampling filter applications, including sampling of acidic gases, stacks, flues, and aerosols. Whatman™ Quartz Air Sampling Filters are sequentially numbered according to U.S. Environmental Protection Agency (EPA) standards and are suitable for most applications.
  • Temperature resistant up to 500°C
  • Binder-free
  • High loading capacity
  • Fast flow rates (air flow rate 6.4 s/100 ml/in2)
  • Used in many air sampling filter applications, including sampling of acidic gases, stacks, flues, and aerosols
  • Filters are suitable for PM-10 sampling and analysis
Specifica
Specifica
6.3 s/100 mL/in2
Circle
Air sampling in acidic gases, stacks, flues and aerosols
100/Pk.
N/A
2.1 in.
55 mm
85 g/m2
High-purity Quartz
Grade QM-A
Circles
N/A
5.5 cm