Learn More
Cytiva Carta filtrante al quarzo grado QM-A
Per numerose applicazioni di filtrazione di campioni di aria, compresi gas acidi, ciminiere, scarichi e aerosol. I filtri per il campionamento dell'aria in quarzo Whatman™ sono numerati in successione secondo gli standard EPA (Environmental Protection Agency) degli Stati Uniti e sono adatti per numerose applicazioni.
Marca:  Cytiva 1851-150
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.27000kg
Codice prodotto. 11383345
  • 875.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 13-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Used in many air sampling filter applications, including sampling of acidic gases, stacks, flues, and aerosols. Whatman™ Quartz Air Sampling Filters are sequentially numbered according to U.S. Environmental Protection Agency (EPA) standards and are suitable for most applications.
  • Temperature resistant up to 500°C
  • Binder-free
  • High loading capacity
  • Fast flow rates (air flow rate 6.4 s/100 ml/in2)
  • Used in many air sampling filter applications, including sampling of acidic gases, stacks, flues, and aerosols
  • Filters are suitable for PM-10 sampling and analysis
Specifica
Specifica
6.3 s/100 mL/in2
High-purity Quartz
Grade QM-A
Circle
Air Sampling Filter
150 mm
Circle
Used for air sampling in acidic gases, stacks, flues and aerosols, particularly at high temperatures up to 500° C and in PM-10 testing.Filters for Use in US EPA PM10 Ambient air monitoring.
100 pieces
475 μm
150 mm