Learn More
Cytiva Carta filtrante al quarzo grado QM-A
Per numerose applicazioni di filtrazione di campioni di aria, compresi gas acidi, ciminiere, scarichi e aerosol. I filtri per il campionamento dell'aria in quarzo Whatman™ sono numerati in successione secondo gli standard EPA (Environmental Protection Agency) degli Stati Uniti e sono adatti per numerose applicazioni.
Marca: Cytiva 1851-045
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01100kg
Descrizione
Used in many air sampling filter applications, including sampling of acidic gases, stacks, flues, and aerosols. Whatman™ Quartz Air Sampling Filters are sequentially numbered according to U.S. Environmental Protection Agency (EPA) standards and are suitable for most applications.
- Temperature resistant up to 500°C
- Binder-free
- High loading capacity
- Fast flow rates (air flow rate 6.4 s/100 ml/in2)
- Used in many air sampling filter applications, including sampling of acidic gases, stacks, flues, and aerosols
- Filters are suitable for PM-10 sampling and analysis
Specifica
Circle | |
Air sampling in acidic gases, stacks, flues and aerosols | |
450 μm |
2.2 μm | |
Grade QM-A | |
45 mm |