Learn More
Cytiva Filtro Vacu-Guard
Per circoscrivere e isolare materiali infettivi nei generatori di vuoto e per proteggere il laboratorio. Il filtro Whatman™ Vacu-Guard consente di proteggere i sistemi di pompe per vuoto da vapori di solventi o contaminanti gassosi e aerosol a base di acqua.
Marca:  Cytiva 6722-5001
188.57 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.27000kg
Codice prodotto. 10087552
  • 206.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 23-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Helps to confine and isolate infectious materials in vacuum systems and protect the laboratory. Whatman™ Vacu-Guard Filter protects vacuum pump systems from solvent vapor or gaseous contaminants and aqueous aerosols.
  • Excellent for protecting vacuum pump systems from solvent vapor or gaseous contaminants and aqueous aerosols
  • Designed for in-line use with stepped barb connections for 10 to 12mm ID hose
  • Membrane retains 99.99% of airbone particles greaterthan 0.1μm
  • Features hydrophobic PTFE membrane
Specifica
Specifica
PTFE
25 cm2
Polypropylene
10 to 12mm stepped hose barb
10Pack
60 mm
0.45 μm
Isolate infectious materials
10 to 12mm stepped hose barb
Vacu-Guard Filter
Inline Filter
60 mm