Learn More
DWK Life Sciences 520 Bottle-Top Dispenser Reservoirs
Large selection of glass and Polyethylene reagent bottles, each supplied with one screw cap. Perfectly adapted with Calibrex™ bottle top dispensers.
Marca:  DWK Life Sciences 844026
222.30 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.36080kg
Codice prodotto. 12437191
  • 234.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 14-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Corresponding neck adapters supplied with the dispensers.
Specifica
Specifica
Reagent Bottle
Borosilicate Glass
520 model bottletop dispenser
16.9 oz.
32 mm
Clear
500 mL
Round
1.25 in.