Learn More
DWK Life Sciences 520 Bottle-Top Dispenser Reservoirs
Large selection of glass and Polyethylene reagent bottles, each supplied with one screw cap. Perfectly adapted with Calibrex™ bottle top dispensers.
29.30€ - 234.00€
Specifica
Product Type | Reagent Bottle |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | 520 model bottletop dispenser |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Colore | Diametro collo esterno (sistema metrico) | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Colore | Diametro collo esterno (sistema metrico) | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
12457191
|
DWK Life Sciences
844029 |
1000 mL | Amber | 45 mm | Square |
38.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12467191
|
DWK Life Sciences
844030 |
2500 mL | Amber | 45 mm | Round |
61.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12427191
|
DWK Life Sciences
844025 |
250 mL | Amber | 32 mm | Square |
29.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12437191
|
DWK Life Sciences
844026 |
500 mL | Clear | 32 mm | Round |
234.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12447191
|
DWK Life Sciences
844027 |
500 mL | Amber | 32 mm | Square |
57.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- For use with Wheaton 520 bottle-top dispensers
- Cat. No. 13-706-8, made of clear borosilicate glass; with graduations
- All others ungraduated and made of amber glass (13-706-9, Plastisol™-coated amber glass)
Specifica
Reagent Bottle | |
520 model bottletop dispenser |