Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 1000mL Filter Flask with 40/35 Joint
Recommended for general filtration
Marca: DWK Life Sciences 635527
233.38 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21903" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.90720kg
Specifica
90mm filtration assembly | |
40 to 60 μm | |
1 Case | |
1 L |
Borosilicate Glass | |
Analysis of particulate or microbiological contamination | |
Safety Coated Filtering Flask |