Learn More
DWK Life Sciences Testa della pompa accessoria della pompa peristaltica Omnispense™ Plus
For use with Wheaton Omnispense Plus dispensing pump
Marca:  DWK Life Sciences W375023
551.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.68000kg
Codice prodotto. 12452132
  • 580.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 02-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Le teste pompanti impilabili (13-687-444 e -442) consentono all'utente di aggiungere fino a due ulteriori teste pompanti, per un totale di tre teste pompanti per ogni pompa erogatrice
  • Testa pompante a cassetta, ideale per applicazioni multicanale
  • Le cassette amovibili possono essere precaricate con elementi tubolari e sostituite senza fermare l'unità
†Per tubi con fori da 0.13 a 2.79°mm.
Specifica
Specifica
Optional Pump Head for 1.6mm Wall Tubing
4
Testa pompante per tubi standard da 1.6 mm
Pompa peristaltica Omnispense™ Plus
1