Learn More
DWK Life Sciences Testa della pompa accessoria della pompa peristaltica Omnispense™ Plus
For use with Wheaton Omnispense Plus dispensing pump
575.00€ - 1265.00€
Product Code | Brand | Descrizione | N. di canali | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Descrizione | N. di canali | Price | Quantity & Availability | ||||
11784239
|
DWK Life Sciences
W375022 |
Optional Stacking Pump Head for 2.3mm Wall Tubing | 1 |
575.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12452132
|
DWK Life Sciences
W375023 |
Optional Pump Head for 1.6mm Wall Tubing | 1 |
580.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12462132
|
DWK Life Sciences
W375024 |
Optional Stacking Pump Head for 1.6mm Wall Tubing | 1 |
580.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12472132
|
DWK Life Sciences
W375025 |
Optional 5-Channel Pump Head for use with Small Bore Tubing | 5 |
1265.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Description
- Le teste pompanti impilabili (13-687-444 e -442) consentono all'utente di aggiungere fino a due ulteriori teste pompanti, per un totale di tre teste pompanti per ogni pompa erogatrice
- Testa pompante a cassetta, ideale per applicazioni multicanale
- Le cassette amovibili possono essere precaricate con elementi tubolari e sostituite senza fermare l'unità
†Per tubi con fori da 0.13 a 2.79°mm.
Specifications
Omnispense™ plus peristaltic pump | |
4 |