Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Peroxide Cured Silicone Tubing For General Lab Use
Assembly consists of 1.5m (5 ft.) section of silicone tubing with a wall thickness of 2.3mm, a borosilicate glass sinker, and a polypropylene delivery nozzle.
Marca:  DWK Life Sciences 374314
190.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.29480kg
Codice prodotto. 10118471
  • 200.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 12-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Autoclavable
Specifica
Specifica
Tubing Assembly
8 mm
5 ft.
0.09 in.
Peristaltic pump
Borosilicate Glass sinker on one end and Polypropylene delivery nozzle on the other end
31/100 in.
Silicone
150 cm
2.3 mm