Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Snap Caps for Wheaton E-Z™ Vials
Easy-to-use snap caps
422.00€ - 865.00€
Specifica
Materiale Polyethylene
Dimensione chiusura 11 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Colore Material (Liner) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Material (Liner) Prezzo Quantità e disponibilità  
12418872
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
242772-01
Blue PTFE/Silicone/PTFE
720.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10543404
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
242775
Clear PTFE/Silicone with Slit
865.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12438882
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
242786
Clear PTFE/Rubber
422.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10614533
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
242772
Clear PTFE/Silicone/PTFE
735.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12408882
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
DWK Life Sciences
242776-04
Red PTFE/Silicone
585.00€
pezzi 1000
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Spedizione stimata: 10-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
12438872
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
DWK Life Sciences
242772-04
Red PTFE/Silicone/PTFE
735.00€
pezzi 1000
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Spedizione stimata: 10-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
12448872
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
DWK Life Sciences
242772-05
Yellow PTFE/Silicone/PTFE
735.00€
pezzi 1000
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Spedizione stimata: 10-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
12478872
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
DWK Life Sciences
242776
Clear PTFE/Silicone
610.00€
pezzi 1000
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Spedizione stimata: 10-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
Description
Description
  • Closure Type: Snap Cap
  • Material: Polyethylene
  • Size: 11mm (0.433 in.)
Specifications
Specifications
Polyethylene
11 mm
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates