Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Soxhlet Extraction Apparatus With Standard Taper Ground Joints
For continuous extraction of analytes from a solid into an organic solvent
645.00€ - 655.00€
Specifica
Product Type | Soxhlet Extraction Apparatus |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass |
Include | Standard taper ground joints, 15mL graduated funnel, anodized aluminum clamp, No. 5 silicone stopper |
Da utilizzare con (applicazione) | Used for continuous extraction of analytes from a solid into an organic solvent |
Certificazione/Conformità | ASTM E 438 |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema imperiale) | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni filo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Capacità (sistema imperiale) | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni filo | Price | Quantity & Availability | |||
12674823
|
DWK Life Sciences
416000 |
4.22 oz. | 125 mL | 34/45 |
645.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12684823
|
DWK Life Sciences
416005 |
8.45 oz. | 250 mL | 45/50 |
655.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Description
- Manufactured from low extractable borosilicate glass
Specifications
Soxhlet Extraction Apparatus | |
Standard taper ground joints, 15mL graduated funnel, anodized aluminum clamp, No. 5 silicone stopper | |
ASTM E 438 |
Borosilicate Glass | |
Used for continuous extraction of analytes from a solid into an organic solvent | |
24/40 |