Learn More
Motic™ Widefield Eyepieces For Motic™ TEC POL Microscopes
Widefield eyepiece for use with TEC POL Microscopes.
Marca:  Motic™ 1101001403531
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 16225800
  • 102.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 31-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • For use with Motic™ Panthera TEC POL Microscopes
  • ±5 diopters
Specifica
Specifica
Black
25 mm
Motic™ TEC POL Microscopes
1 in.
22 mm
10X