Learn More
Motic™ Widefield Eyepieces For Motic™ TEC POL Microscopes
Widefield eyepiece for use with TEC POL Microscopes.
79.25€ - 102.00€
Specifica
Colore | Black |
---|---|
Diametro (sistema imperiale) | 1 in. |
Diametro (sistema metrico) | 25 mm |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Motic™ TEC POL Microscopes |
Magnification Power | 10X |
Codice del prodotto | Marca | Field of View | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Field of View | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16235800
|
Motic™
1101001403541 |
20 mm |
79.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16225800
|
Motic™
1101001403531 |
22 mm |
102.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- For use with Motic™ Panthera TEC POL Microscopes
- ±5 diopters
Specifica
Black | |
25 mm | |
10X |
1 in. | |
Motic™ TEC POL Microscopes |