Learn More
Bel-Art™ Tappi monouso per provette NMR SP Scienceware™ Wilmad™, diametro 4.0 mm, colore blu
I diversi colori facilitano la tracciabilità dei campioni in base a vari solventi di riferimento.
Marca: Bel-Art™ 66004-1001
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.21540kg
Descrizione
Avviso: Quando si utilizza cloroformio o acetone come soluzione di riferimento, evitare il contatto diretto tra il campione e il tappo monouso ed evitare la conservazione a lungo termine per più di 2 ore. Se queste condizioni non possono essere evitate, utilizzare tappi per provette in PTFE.Specifica
1000 per confezione | |
Modello: Wilmad™ 521-G-1000 | |
Blu | |
Monouso |
4.0 mm | |
Polietilene | |
Spettroscopia NMR |