Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Provette NMR coassiali per volumi ridotti Wilmad-LabGlass™
Il design delle provette NMR per piccoli volumi coassiali Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ consente un facile riferimento esterno.
Marca:  Bel-Art™ SP Scienceware™ 66000-0006
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.04310kg
Codice prodotto. 15348568
  • 75.15€ / Pezzo
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • In set completi, le provette sono fuse insieme sul fondo
  • Consigliate per esperimenti in campo elevato con frequenza inferiore a 600 MHz
  • Tolleranza minima DI e OD di soli 0.0065 mm
  • Il distanziatore avvolto separatamente deve sostituire il tappo durante gli esperimenti per una maggiore stabilità
  • Sono disponibili tre rapporti campione esclusivi per un'ampia gamma di applicazioni
  • I set completi sono dotati di provette interne ed esterne e tappo di ammortizzazione per la protezione durante il trasporto
Specifica
Specifica
Vetro borosilicato
Provetta esterna da 5 mm, provetta interna da 2.52 mm
< 600 MHz
Provetta esterna da 7 pollici, provetta interna da 7.5 pollici
Provetta esterna da 178 mm, provetta interna da 190 mm
Provetta esterna da 4.2 mm, provetta interna da 1.5 mm
Provetta interna, provetta esterna, distanziale, tappo con foro
519-completo