missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Provette NMR coassiali per volumi ridotti Wilmad-LabGlass™
Il design delle provette NMR per piccoli volumi coassiali Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ consente un facile riferimento esterno.
Marca: Bel-Art™ SP Scienceware™ 66000-0007
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.04310kg
Descrizione
- In set completi, le provette sono fuse insieme sul fondo
- Consigliate per esperimenti in campo elevato con frequenza inferiore a 600 MHz
- Tolleranza minima DI e OD di soli 0.0065 mm
- Il distanziatore avvolto separatamente deve sostituire il tappo durante gli esperimenti per una maggiore stabilità
- Sono disponibili tre rapporti campione esclusivi per un'ampia gamma di applicazioni
- I set completi sono dotati di provette interne ed esterne e tappo di ammortizzazione per la protezione durante il trasporto
Specifica
Vetro borosilicato | |
2.52 mm | |
< 600 MHz | |
519 all’interno |
190 mm | |
1.50 mm | |
7.5 in |