Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Provette NMR con suscettibilità corrispondente a Shigemi™ Wilmad-LabGlass™
Le provette NMR Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ Shigemi™ sono caratterizzate da un fondo e uno stantuffo con suscettibilità corrispondente per ridurre efficacemente i gradienti di confine ai bordi della bobina Rf, riducendo quindi di due terzi il volume del campione richiesto.
Marca:  Bel-Art™ SP Scienceware™ 66000-0028
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.04310kg
Codice prodotto. 15398588
  • 305.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Selezionare la provetta in base al solvente utilizzato: CDCL3, CD3OD, D2O, DMSO-d6
  • Disponibili per Bruker o universali
Specifica
Specifica
Kit di provette
Lunghezza del fondo: 8 mm
Abbinato a ossido di deuterio
Spettrofotometri Brucker
5 mm
BMS-005B