Learn More
Bel-Art™ Provetta per campioni EPR Precision in quarzo SP Scienceware™ Wilmad™
- Mantenimento di tolleranze da 10 a 15 volte superiori sul diametro interno, campanatura e concentricità inferiori di 5 volte rispetto alle provette economiche
- Ideali per esperimenti a onda continua che richiedono un volume di campione altamente riproducibile nella cavità
- In confezione singola per evitare la contaminazione
Marca: Bel-Art™ 66000-0013
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.04310kg
Descrizione
- Mantenimento di tolleranze da 10 a 15 volte superiori sul diametro interno, campanatura e concentricità inferiori di 5 volte rispetto alle provette economiche
- Ideali per esperimenti a onda continua che richiedono un volume di campione altamente riproducibile nella cavità
- In confezione singola per evitare la contaminazione
Specifica
Provetta campione | |
Quarzo | |
159 mm | |
1.99± 0.013mm | |
0.48 mm |
76 μm | |
76 μm | |
2.97± 0.013mm | |
6.25 pollici | |
705-PQ-6.25 |