Learn More
Bel-Art™ Provetta per campioni EPR Precision in quarzo SP Scienceware™ Wilmad™
- Mantenimento di tolleranze da 10 a 15 volte superiori sul diametro interno, campanatura e concentricità inferiori di 5 volte rispetto alle provette economiche
- Ideali per esperimenti a onda continua che richiedono un volume di campione altamente riproducibile nella cavità
- In confezione singola per evitare la contaminazione
56.40€ - 117.00€
Specifica
Camber (Metric) | 76 μm |
---|---|
Materiale | Quarzo |
Product Type | Provetta campione |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Concentricity (Metric) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Concentricity (Metric) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15358578
|
Bel-Art™
66000-0013 |
705-PQ-6.25 | 159 mm | 2.97± 0.013mm | 76 μm |
56.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15388578
|
Bel-Art™
66000-0016 |
715-PQ-250M | 250 mm | 4.00± 0.013mm | 15 μm |
117.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Mantenimento di tolleranze da 10 a 15 volte superiori sul diametro interno, campanatura e concentricità inferiori di 5 volte rispetto alle provette economiche
- Ideali per esperimenti a onda continua che richiedono un volume di campione altamente riproducibile nella cavità
- In confezione singola per evitare la contaminazione
Specifica
76 μm | |
Quarzo | |
Provetta campione |