Learn More
Bel-Art™ Provetta per campioni EPR Precision in quarzo SP Scienceware™ Wilmad™
- Mantenimento di tolleranze da 10 a 15 volte superiori sul diametro interno, campanatura e concentricità inferiori di 5 volte rispetto alle provette economiche
- Ideali per esperimenti a onda continua che richiedono un volume di campione altamente riproducibile nella cavità
- In confezione singola per evitare la contaminazione
Marca: Bel-Art™ 66000-0016
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.12920kg
Descrizione
- Mantenimento di tolleranze da 10 a 15 volte superiori sul diametro interno, campanatura e concentricità inferiori di 5 volte rispetto alle provette economiche
- Ideali per esperimenti a onda continua che richiedono un volume di campione altamente riproducibile nella cavità
- In confezione singola per evitare la contaminazione
Specifica
Provetta campione | |
Quarzo | |
250 mm | |
3.20± 0.013mm | |
9.84 pollici | |
715-PQ-250M |
76 μm | |
15 μm | |
4.00± 0.013mm | |
Tappo | |
0.40 mm |