Learn More
Bel-Art™ Rotore e tappi per sonda MAS Bruker SP Scienceware™ Wilmad
Elimina la necessità di solvatare con rotori MAS realizzati in zirconio di massima purezza. I rotori MAS Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad rappresentano la soluzione ottimale per l'analisi di campioni solidi. Disponibili per la maggior parte degli spettrometri NMR allo stato solido attuali.
Marca: Bel-Art™ 66000-0096
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.04310kg
Descrizione
- Tappi dotati di O-ring per una migliore tenuta
- Sonda MAS e cappucci compatibili al 100% con la maggior parte degli spettrometri NMR a stato solido
- Ispezione accurata prima e dopo il processo di lavorazione di precisione per assicurare l'assenza di irregolarità del materiale
- Test di rotazione eseguito solo alla massima velocità di rotazione specificata, per garantire prestazioni senza rotazione eccessiva del rotore
Specifica
Per sonda MAS Bruker da 2.5 mm | |
Vario | |
Vmax = 35 kHz |
Un rotore da 2.5 mm, due cappucci e parti inferiori Vespel | |
WP-501-2180-SET1 | |
Da -150°C; a +200 °C |