missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Branson Ultrasonics™ Cestello in filo metallico per lavatrice
Marca: Branson Ultrasonics™ 000-019-229
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.27000kg
Specifica
1 ciascuno | |
109 mm | |
88 mm | |
209 mm |
Cestello | |
Per lavatrice a ultrasuoni Branson 2510/2800 | |
Stainless Steel | |
2510/2800 |