Learn More
Epredia™ Wright-Giemsa Stain
Produces somewhat darker results when compared with Giemsa, particularly in the blue to magenta shades
50.40€
Specifica
Punti di ebollizione | 65°C |
---|---|
Formato | Liquid |
Tipo | Wright-Giemsa Stain |
Da utilizzare con (applicazione) | Produces somewhat darker results compared with giemsa, particularly in the blue to magenta shades |
Colore | Purple |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12523697
|
Epredia™
89013 |
32 oz. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Produces somewhat darker results compared with Giemsa, particularly in the blue to magenta shades.
Specifica
65°C | |
Wright-Giemsa Stain | |
Purple | |
Bottle |
Liquid | |
Produces somewhat darker results compared with giemsa, particularly in the blue to magenta shades | |
-94°C |