Learn More
Heathrow Scientific x-tourn™ Tourniquets
x-tourn™ Tourniquets are high-quality, eliminating roping or curling when used. Latex free, no rubber proteins, resins or fatty acids that can produce hypersensitive reactions.
18.20€ - 90.80€
Specifica
Latex Free | Yes |
---|---|
Materiale | Polyisoprene |
Monouso | Yes |
Lunghezza (sistema metrico) | 45.7 cm |
Lunghezza (sistema imperiale) | 18 in. |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16390696
|
Heathrow Scientific
HS120108 |
Green | 100/Pk. |
38.95€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16310706
|
Heathrow Scientific
HS120110 |
Orange | 250/Pk. |
90.80€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 12-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16320706
|
Heathrow Scientific
HS120111 |
Orange | 25/Roll |
18.20€
25 rotoli |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Less abrasive than other brands, uniform thickness prevents shredding and breaking
- Made from supple amd smooth polyisoprene
- Latex free
- Disposable
Specifica
Yes | |
Yes | |
18 in. | |
2.54 cm |
Polyisoprene | |
45.7 cm | |
1 in. |