Learn More
Justrite™ Serbatoio con stantuffo in acciaio giallo
Erogazione sicura di solventi e liquidi infiammabili senza sprechi o rischi di esposizione per gli operatori. Il serbatoio con stantuffo in acciaio giallo è realizzato in Ryton™ e ottone.
84.70€ - 122.00€
Specifica
Colore | Giallo |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Erogazione sicura di solventi e liquidi infiammabili senza sprechi o esposizione |
Materiale | Ryton e ottone |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11923579
|
Justrite™
10018 |
0.5 l |
84.70€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10216094
|
Justrite™
10118 |
1 quarto |
93.30€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11943629
|
Justrite™
10318 |
4 l |
122.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11943579
|
Justrite™
10218 |
2 l |
105.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Erogazione sicura di solventi e liquidi infiammabili senza sprechi o esposizione
- In Ryton™ resistente agli agenti chimici e ottone
- Base concepita per lasciare meno liquido sul fondo tra le ricariche
Specifica
Giallo | |
Erogazione sicura di solventi e liquidi infiammabili senza sprechi o esposizione | |
Ryton e ottone |