Learn More
YSI™ 605790 Pro Plus Quatro Cable
Measure conductivity/temperature, dissolved oxygen and any two ISEs among pH, ORP, ammonium, nitrate or chloride
Marca: YSI™ 6057901
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.03000kg
Descrizione
- Un vero e proprio cavo di campo con connettori MS (con specifiche militari)
- Resistente protezione ponderata per sonda
Specifica
Military Spec, Waterproof, Bayonet Lock | |
0.046 m | |
39.3 in. |
1.85 in. | |
4-ports and 5560 temperature/conductivity sensor | |
1 m |