Learn More
YSI™ 605790 Pro Plus Quatro Cable
Measure conductivity/temperature, dissolved oxygen and any two ISEs among pH, ORP, ammonium, nitrate or chloride
Marca:  YSI™ 60579020
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 11958089
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Un vero e proprio cavo di campo con connettori MS (con specifiche militari)
  • Resistente protezione ponderata per sonda
Specifica
Specifica
Military Spec, Waterproof, Bayonet Lock
0.046 m
787.4 in.
1.85 in.
4-ports and 5560 temperature/conductivity sensor
20 m